missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Elongation factor 1-delta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Elongation factor 1-delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001123525.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 1936 |
Name | Elongation factor 1-delta Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15958949
|
enQuireBio™
QP5960-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15998949
|
enQuireBio™
QP5960-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15948949
|
enQuireBio™
QP5960-ec-100ug |
100 μg |
544.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978949
|
enQuireBio™
QP5960-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15988949
|
enQuireBio™
QP5960-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15968949
|
enQuireBio™
QP5960-ec-1mg |
1 mg |
2450.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001123525.2 | |
Elongation factor 1-delta Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1936 | |
Research Use Only | |
EF1D | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATNFLAHEKI WFDKFKYDDA ERRFYEQMNG PVAGASRQEN GASVILRDIA RARENIQKSL AGSSGPGASS GTSGDHGELV VRIASLEVEN QSLRGVVQEL QQAISKLEAR LNVLEKSSPG HRATAPQTQH VSPMRQVEPP AKKPATPAED DEDDDIDLFG SDNEEEDKEA AQLREERLRQ YAEKKAKKPA LVAKSSILLD VKPWDDETDM AQLEACVRSI QLDGLVWGAS KLVPVGYGIR KLQIQCVVED DKVGTDLLEE EITKFEEHVQ SVDIAAFNKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts