Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Elongation factor 1-delta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Elongation factor 1-delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5960-ec-50ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15998949
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001123525.2
Elongation factor 1-delta Protein
Research Use Only
EF1D
Recombinant Protein
E. coli
ATNFLAHEKI WFDKFKYDDA ERRFYEQMNG PVAGASRQEN GASVILRDIA RARENIQKSL AGSSGPGASS GTSGDHGELV VRIASLEVEN QSLRGVVQEL QQAISKLEAR LNVLEKSSPG HRATAPQTQH VSPMRQVEPP AKKPATPAED DEDDDIDLFG SDNEEEDKEA AQLREERLRQ YAEKKAKKPA LVAKSSILLD VKPWDDETDM AQLEACVRSI QLDGLVWGAS KLVPVGYGIR KLQIQCVVED DKVGTDLLEE EITKFEEHVQ SVDIAAFNKI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1936
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol