missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP14 / MKP-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DUSP14 / MKP-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Name | DUSP14 / MKP-6 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | DUSP14 |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15978929
|
enQuireBio™
QP5957-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15918939
|
enQuireBio™
QP5957-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15968929
|
enQuireBio™
QP5957-ec-100ug |
100 μg |
544.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15998929
|
enQuireBio™
QP5957-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15908939
|
enQuireBio™
QP5957-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15988929
|
enQuireBio™
QP5957-ec-1mg |
1 mg |
2450.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
DUSP14 / MKP-6 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
DUSP14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSRGHSTLP RTLMAPRMIS EGDIGGIAQI TSSLFLGRGS VASNRHLLQA RGITCIVNAT IEIPNFNWPQ FEYVKVPLAD MPHAPIGLYF DTVADKIHSV SRKHGATLVH CAAGVSRSAT LCIAYLMKFH NVCLLEAYNW VKARRPVIRP NVGFWRQLID YERQLFGKST VKMVQTPYGI VPDVYEKESR HLMPYWGI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts