Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DUSP14 / MKP-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DUSP14 / MKP-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5957-ec-10ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15978929
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
DUSP14 / MKP-6 Protein
Research Use Only
DUSP14
Recombinant Protein
E. coli
MSSRGHSTLP RTLMAPRMIS EGDIGGIAQI TSSLFLGRGS VASNRHLLQA RGITCIVNAT IEIPNFNWPQ FEYVKVPLAD MPHAPIGLYF DTVADKIHSV SRKHGATLVH CAAGVSRSAT LCIAYLMKFH NVCLLEAYNW VKARRPVIRP NVGFWRQLID YERQLFGKST VKMVQTPYGI VPDVYEKESR HLMPYWGI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol