missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desmoplakin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Desmoplakin, was expressed in the hosts and tags indicated.
237.00 CHF - 2525.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001008844.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 1832 |
Name | Desmoplakin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15978899
|
enQuireBio™
QP5952-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15918909
|
enQuireBio™
QP5952-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15968899
|
enQuireBio™
QP5952-ye-100ug |
100 μg |
615.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15998899
|
enQuireBio™
QP5952-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15908909
|
enQuireBio™
QP5952-ye-500ug |
500 μg |
1665.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15988899
|
enQuireBio™
QP5952-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
NP_001008844.1 | |
Desmoplakin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1832 | |
Research Use Only | |
DSP | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
CSDCLMRAEL IVQPELKYGD GIQLTRSREL DECFAQANDQ MEILDSLIRE MRQMGQPCDA YQKRLLQLQE QMRALYKAIS VPRVRRASSK GGGGYTCQSG SGWDEFTKHV TSECLGWMRQ QRAEMDMVAW GVDLASVEQH INSHRGIHNS IGDYRWQLDK IKADLREKSA IYQLEEEYEN LLKASFERMD HLRQLQNIIQ ATSREIMWIN DCEEEELLYD WSD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |