Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Desmoplakin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Desmoplakin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5952-ye-1mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15988899
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Specifications
NP_001008844.1
Desmoplakin Protein
Research Use Only
DSP
Recombinant Protein
Yeast
CSDCLMRAEL IVQPELKYGD GIQLTRSREL DECFAQANDQ MEILDSLIRE MRQMGQPCDA YQKRLLQLQE QMRALYKAIS VPRVRRASSK GGGGYTCQSG SGWDEFTKHV TSECLGWMRQ QRAEMDMVAW GVDLASVEQH INSHRGIHNS IGDYRWQLDK IKADLREKSA IYQLEEEYEN LLKASFERMD HLRQLQNIIQ ATSREIMWIN DCEEEELLYD WSD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1832
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol