Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chromogranin A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chromogranin A, was expressed in the hosts and tags indicated.
237.00 CHF - 2525.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001266.1
Gen-ID (Entrez) 1113
Name Chromogranin A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15948059
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP5827-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15988059
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP5827-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15938059
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP5827-ye-100ug
100 μg
662.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15968059
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP5827-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15978059
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP5827-ye-500ug
500 μg
1790.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15958059
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP5827-ye-1mg
1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Spezifikation
NP_001266.1
Chromogranin A Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1113
Research Use Only
CHGA
Recombinant Protein
Yeast
LPVNSPMNKG DTEVMKCIVE VISDTLSKPS PMPVSQECFE TLRGDERILS ILRHQNLLKE LQDLALQGAK ERAHQQKKHS GFEDELSEVL ENQSSQAELK EAVEEPSSKD VMEKREDSKE AEKSGEATDG ARPQALPEPM QESKAEGNNQ APGEEEEEEE EATNTHPPAS LPSQKYPGPQ AEGDSEGLSQ GLVDREKGLS AEPGWQAKRE EEEEEEEEAE AGEEAVPEEE GPTVVLNPHP SLGYKEIRKG ESRSEALAVD GAGKPGAEEA QDPEGKGEQE HSQQKEEEEE MAVVPQGLFR GGKSGELEQE EERLSKEWED SKRWSKMDQL AKELTAEKRL EGQEEEEDNR DSSMKLSFRA RAYGFRGPGP QLRRGWRPSS REDSLEAGLP LQVRGYPEEK KEEEGSANRR PEDQELESLS AIEAELEKVA HQLQALRRG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.