Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chromogranin A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chromogranin A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5827-ye-50ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15988059
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001266.1
Chromogranin A Protein
Research Use Only
CHGA
Recombinant Protein
Yeast
LPVNSPMNKG DTEVMKCIVE VISDTLSKPS PMPVSQECFE TLRGDERILS ILRHQNLLKE LQDLALQGAK ERAHQQKKHS GFEDELSEVL ENQSSQAELK EAVEEPSSKD VMEKREDSKE AEKSGEATDG ARPQALPEPM QESKAEGNNQ APGEEEEEEE EATNTHPPAS LPSQKYPGPQ AEGDSEGLSQ GLVDREKGLS AEPGWQAKRE EEEEEEEEAE AGEEAVPEEE GPTVVLNPHP SLGYKEIRKG ESRSEALAVD GAGKPGAEEA QDPEGKGEQE HSQQKEEEEE MAVVPQGLFR GGKSGELEQE EERLSKEWED SKRWSKMDQL AKELTAEKRL EGQEEEEDNR DSSMKLSFRA RAYGFRGPGP QLRRGWRPSS REDSLEAGLP LQVRGYPEEK KEEEGSANRR PEDQELESLS AIEAELEKVA HQLQALRRG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1113
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol