Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CCL4L1/MIP-1 beta Isoform LAG-1 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
349.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 9560
Molekulargewicht 7.8 kDa
Name CCL4L1/LAG-1
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived human CCL4L1/LAG-1 protein Ala24-Asn92
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18177020
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
3046-MB-025
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
349.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18359247
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
3046-MB-025/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
349.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Human CCL4L1/MIP-1 beta Isoform LAG-1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CCL4L1/MIP-1 beta Isoform LAG-1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
9560
CCL4L1/LAG-1
E. coli-derived human CCL4L1/LAG-1 protein Ala24-Asn92
Unconjugated
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
7.8 kDa
25 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Recombinant Human CCL4L1/MIP-1 beta Isoform LAG-1 Protein