Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-7 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
691.00 CHF - 6120.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 655 |
---|---|
Name | BMP-7 |
Quelle | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human BMP-7 protein Ser293-His431 |
Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18311438
|
R&D Systems™
354-BP-010 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
691.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18106790
|
R&D Systems™
354-BP-010/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
691.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18654749
|
R&D Systems™
354-BP-500/CF |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
6120.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
The Recombinant Human BMP-7 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human BMP-7 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
655 | |
Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human BMP-7 protein Ser293-His431 | |
Unconjugated | |
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
BMP-7 | |
Disulfide-linked homodimer | |
Recombinant |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-7 Protein