Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BDNF Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
378.00 CHF - 7555.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P23560
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Gen-ID (Entrez) 627
Molekulargewicht 13-14 kDa, under reducing conditions.
Quelle Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived BDNF protein His129-Arg247 Accession &Num; P23560 100% sequence homology with Mouse,Rat,Canine,Equine and all other mammalian proteins examined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18727056
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
248-BDB-005
5 μg
378.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18719356
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
248-BDB-010
10 μg
430.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18763198
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
248-BDB-050
50 μg
936.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18738806
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
248-BDB-250
250 μg
2775.00 CHF
250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18728716
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
248-BDB-01M
1 mg
7555.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Human BDNF Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human BDNF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
P23560
627
Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived BDNF protein His129-Arg247 Accession &Num; P23560 100% sequence homology with Mouse,Rat,Canine,Equine and all other mammalian proteins examined.
RUO
BDNF
Human, Mouse, Rat, Canine, Equine
Reconstitute 5 μg vials at 100 μg/mL in water. Reconstitute 10 μg or larger vials at 250 μg/mL in water.
>97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie« Blue Staining.
Bioactivity
13-14 kDa, under reducing conditions.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
<0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Unconjugated
Recombinant
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Sodium Citrate and NaCl with BSA as a carrier protein.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Recombinant Human BDNF Protein