Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human ATPase Na+/K+ beta 2 His Protein
Recombinant Protein
231.00 CHF - 2590.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 0.5 mg/ml |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity, SDS-PAGE |
Zusammensetzung | PBS (pH 7.4), 10% glycerol |
Gen-ID (Entrez) | 482 |
Molekulargewicht | M.W. Theoretical: 26.4 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18366976
|
Novus Biologicals™
NBP3-15116-50UG |
50 μg |
553.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18358455
|
Novus Biologicals™
NBP3-15116-500UG |
500 μg |
2590.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18310917
|
Novus Biologicals™
NBP3-15116-250UG |
250 μg |
1540.00 CHF
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18399804
|
Novus Biologicals™
NBP3-15116-20UG |
20 μg |
412.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18304633
|
Novus Biologicals™
NBP3-15116-10UG |
10 μg |
231.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18383782
|
Novus Biologicals™
NBP3-15116-100UG |
100 μg |
906.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Specific activity is > 3,000 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 pmole of Adenosine 5-triphosphate to phosphate per minute per minute at pH 7.5 at 25C.Spezifikation
0.5 mg/ml | |
PBS (pH 7.4), 10% glycerol | |
M.W. Theoretical: 26.4 kDa | |
<1 EU per 1ug of protein (determined by LAL method) | |
ATP1B2 | |
>90%, by SDS-PAGE |
Bioactivity, SDS-PAGE | |
482 | |
Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
adhesion molecule on glia, AMOGsodium/potassium-dependent ATPase beta-2 subunit, ATPase, Na+/K+ transporting, beta 2 polypeptide, Na, K-ATPase beta-2 polypeptide, Sodium/potassium-dependent ATPase subunit beta-2, sodium/potassium-transporting ATPase beta-2 chain, sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-2 | |
Endocrinology, Signal Transduction | |
ATPase Na+/K+ beta 2 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.