missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
363.00 CHF - 3500.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001075294.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 100033849 |
Name | Erythropoietin / EPO Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15979169
|
enQuireBio™
QP5988-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15919179
|
enQuireBio™
QP5988-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15969169
|
enQuireBio™
QP5988-ec-100ug |
100 μg |
1010.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15999169
|
enQuireBio™
QP5988-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15909179
|
enQuireBio™
QP5988-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15989169
|
enQuireBio™
QP5988-ec-1mg |
1 mg |
3500.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001075294.1 | |
Erythropoietin / EPO Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Horse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100033849 | |
Research Use Only | |
EPO | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APPRLICDSR VLERYILEAR EAENVTMGCA EGCSFGENVT VPDTKVNFYS WKRMEVEQQA VEVWQGLALL SEAILQGQAL LANSSQPSET LRLHVDKAVS SLRSLTSLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTFAVDTLCK LFRIYSNFLR GKLKLYTGEA CRRGDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts