Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5988-ec-10ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15979169
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001075294.1
Erythropoietin / EPO Protein
Research Use Only
EPO
Recombinant Protein
E. coli
APPRLICDSR VLERYILEAR EAENVTMGCA EGCSFGENVT VPDTKVNFYS WKRMEVEQQA VEVWQGLALL SEAILQGQAL LANSSQPSET LRLHVDKAVS SLRSLTSLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTFAVDTLCK LFRIYSNFLR GKLKLYTGEA CRRGDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100033849
10 μg
Not determined.
Full Length
Horse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol