Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
244.00 CHF - 1555.00 CHF
Spezifikation
Name | HIV-1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | HIV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959798
|
enQuireBio™
QP12240-100ug |
100 μg |
244.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979798
|
enQuireBio™
QP12240-500ug |
500 μg |
933.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969798
|
enQuireBio™
QP12240-1mg |
1 mg |
1555.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HIV-1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
100mM NaPO4, pH 6 and 0.05% SDS. |