Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV P3C Protein
A cDNA sequence encoding the HAV P3C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1445.00 CHF
Spezifikation
Name | Hepatitis A HAV P3C Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Hepatitis A |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15969398
|
enQuireBio™
QP12110-100ug |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15989398
|
enQuireBio™
QP12110-500ug |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979398
|
enQuireBio™
QP12110-1mg |
1 mg |
1445.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Hepatitis A HAV P3C Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis A | |
Untagged | |
HAV P3C protein is >90% pure as determined by 10% PAGE(coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
10mM CBB, pH9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol. |