Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant eGFP Protein
Recombinant Protein
133.00 CHF - 2295.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P42212 |
---|---|
Konzentration | LYOPH |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot, PAGE |
Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
Molekulargewicht | 26.9 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18444362
|
Novus Biologicals™
NBP2-34923-1mg |
1 mg |
2295.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18420902
|
Novus Biologicals™
NBP2-34923-10ug |
10 μg |
133.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
P42212 | |
Western Blot, PAGE | |
26.9 kDa | |
Less than 1 EU/ug of eGFP as determined by LAL method. | |
Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C. | |
>95% by SDS-PAGE and HPLC |
LYOPH | |
Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. | |
Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. | |
Enhanced Green Fluorescent Protein, GFP, Green Fluorescent Protein | |
Use in WB reported in scientific literature (PMID:10.1007/s00299-021-02700-w) | |
eGFP |