Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli PPA Protein
A cDNA sequence encoding the PPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name PPA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13112-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13112-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972539
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13112-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PPA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
E. coli
His
PPA protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 50mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLLNVPAGK DLPEDIYVVI EIPANADPIK YEIDKESGAL FVDRFMSTAM FYPCNYGYIN HTLSLDGDPV DVLVPTPYPL QPGSVIRCRP VGVLKMTDEA GEDAKLVAVP HSKLSKEYDH IKDVNDLPEL LKAQIAHFFE HYKDLEKGKW VKVEGWENAE AAKAEIVASF ERAKNK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.