missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. Coli PPA Protein

A cDNA sequence encoding the PPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13112-20ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15982539

  • 203.00 CHF / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

PPA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLLNVPAGK DLPEDIYVVI EIPANADPIK YEIDKESGAL FVDRFMSTAM FYPCNYGYIN HTLSLDGDPV DVLVPTPYPL QPGSVIRCRP VGVLKMTDEA GEDAKLVAVP HSKLSKEYDH IKDVNDLPEL LKAQIAHFFE HYKDLEKGKW VKVEGWENAE AAKAEIVASF ERAKNK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
E. coli
His
PPA protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 50mM NaCl.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote