Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
363.00 CHF - 3500.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_776334.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 280784 |
Name | Erythropoietin / EPO Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15959159
|
enQuireBio™
QP5987-ec-10ug |
10 μg | N/A | |||||||
15999159
|
enQuireBio™
QP5987-ec-50ug |
50 μg | N/A | |||||||
15949159
|
enQuireBio™
QP5987-ec-100ug |
100 μg |
1010.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15979159
|
enQuireBio™
QP5987-ec-200ug |
200 μg | N/A | |||||||
15989159
|
enQuireBio™
QP5987-ec-500ug |
500 μg | N/A | |||||||
15969159
|
enQuireBio™
QP5987-ec-1mg |
1 mg |
3500.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
NP_776334.1 | |
Erythropoietin / EPO Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
280784 | |
Research Use Only | |
EPO | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APARLICDSR VLERYILEAR EAENATMGCA EGCSFNENIT VPDTKVNFYA WKRMEVQQQA LEVWQGLALL SEAILRGQAL LANASQPCEA LRLHVDKAVS GLRSLTSLLR ALGAQKEAIS LPDATPSAAP LRAFTVDALS KLFRIYSNFL RGKLTLYTGE ACRRGDR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Bovine Erythropoietin / EPO Protein