Learn More
Ohaus™ Reziprok-Schüttler
Der OHAUS™ Reziprok-Schüttler eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Zellkulturen und Extraktionsverfahren, die genaue, reproduzierbare Ergebnisse erfordern.
Marke: Ohaus™ 30391830
2610.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Mikroprozessorsteuerung sorgt für ein konsistentes, gleichmäßiges Schütteln und erhöht gleichzeitig auf die eingestellte Geschwindigkeit.
- Außergewöhnliche Geschwindigkeitskontrolle, Genauigkeit und Haltbarkeit
- LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
- Kalibriermodus für Geschwindigkeit
Spezifikation
19 mm | |
20 bis 300 U/min | |
CE, TÜV | |
41,3 x 35,5 x 14,9 cm | |
14,9 cm | |
41,30 cm | |
Digital | |
Bürstenloser Gleichstrommotor, Einfach-Exzenterantrieb | |
1 s bis 160 h |
6,8 kg | |
230 V, 50/60 Hz, 2,5 A | |
27.9 x 33 cm | |
5,90 in. | |
16,30 in. | |
35,50 cm | |
SHRC0719DG | |
Aluminium |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Reziprok-Schüttler > Abmessungen (L x B x H): 41.3 x 35.5 x 14.9 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur