Learn More
Testo™ AKKU 9 V - 90 MA/H 0515.0025
Marke:  Testo™ 0515 0025
Artikelnummer. 10608771
  • 36.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Spezifikation
Akkus
9 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ AKKU 9 V - 90 MA/H 0515.0025 > Spannung:9V