Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Empfangsflaschen mit PUR-Beschichtung
Auffangflaschen speziell für Rotationsverdampfer
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 03064037
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Kugelgelenkbuchse S 35
- Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
- Autoklavierbar
- Material: DURAN™
Spezifikation
Sockel 35 | |
1 | |
64 mm |
Rotationsverdampfer | |
100 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Empfangsflaschen mit PUR-Beschichtung > Fassungsvermögen (metrisch)100 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur