Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangflasche mit PUR-Beschichtung
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben mit PUR-Beschichtung werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
149.00 CHF - 158.00 CHF
Spezifikation
Material | Duran Glas |
---|---|
Typ | Auffangkolben |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
Material (Beschichtung) | PUR |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12343443
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03064058 |
500 mL |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10355385
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03064070 |
1000 mL |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mit Kugelgelenk S 35
- Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
- Autoklavierbar
- Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
Spezifikation
Duran Glas | |
Auffangkolben | |
Rotationsverdampfer | |
PUR |