Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Auffangkolben werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
51.00 CHF - 228.00 CHF
Spezifikation
Material | Duran Glas |
---|---|
Typ | Auffangkolben |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11896104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063537 |
100 mL |
51.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11826134
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063573 |
2000 mL |
228.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11806114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063549 |
250 mL |
61.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11876134
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063558 |
500 mL |
58.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mit Kugelgelenkbuchse S 35
- Mit Beschriftungsschild
- Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
Spezifikation
Duran Glas | |
Auffangkolben | |
Rotationsverdampfer |