Learn More
Heidolph™ Auffangkolben
For use with rotary evaporators
66.00 CHF - 1400.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Typ | Auffangkolben |
Standard-Konusverbindung Nummer Mitte | 35/20 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10005791
|
Heidolph™
514-82000-00 |
250 ml |
66.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10660113
|
Heidolph™
514-83000-00 |
500 mL |
76.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10249601
|
Heidolph™
514-84000-00 |
1.000 ml |
82.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10030972
|
Heidolph™
15-300-004-11 |
10 l |
1400.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mit S 35/20
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Auffangkolben | |
35/20 |