Learn More
Novex™ Rec Protein A
Artikelnummer. 10029462
5 mg, 5 Milligramm
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Rek. Protein A
Dieses rekombinante Protein A von Staphylococcus aureus Cowan I wurde in Bacillus exprimiert. Das Gen wurde geändert, um das Protein A am Carboxylterminal abzuschneiden. Die Bindungsmerkmale bleiben hiervon unberührt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Typ Protein A
Menge 5 mg
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novex™ Rec Protein A >