Learn More
Fisherbrand™ Real Time Electrophoresis System, with Power Supply
Run DNA gels, view separations as they occur, and capture gel images using a smart phone
1681.60 CHF
Spezifikation
Puffer | 0,5 x oder 1 x TAE oder TBE |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE |
Farbe | Grau und transparent |
Nachweisverfahren | Smartphone |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-Elektrophorese-Netzteil |
Produktcode | Marke | Enthält | Steckertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Steckertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17813388
|
Fisherbrand™
14-955-208 |
Geltank, blaue LED-Beleuchtung, Filterabdeckung, Gelgießset, Smart phone Bildgebungsgehäuse, Transformator mit 230 bis 115 V | Universal | 220/240 V |
1681.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Tool for small DNA gel runs
- Power supply has selectable voltage of 100 V, 50 V, or 35 V and timer
- Compatible with SYBR, Gel green, SmartGlow, and other green fluorescent DNA stains
- Imaging enclosure and photo filter allows gel imaging with any smart phone camera
- Includes:
- Gel running tank
- Direct connect power supply
- Amber filter lid
- Small blue LED transilluminator
- Gel casting equipment (for casting your own gels)
- Stand
- Trays
- Combs
Spezifikation
0,5 x oder 1 x TAE oder TBE | |
Grau und transparent | |
Standard-Elektrophorese-Netzteil | |
DNA | |
10.5 x 10 cm, 10.5 x 6 cm | |
Agarose | |
Zur Verwendung mit SmartGlow oder SYBR Green Färbung | |
Elektrophorese | |
12 oder 22 | |
10 bis 20 μl | |
12 oder 22 | |
230 mL | |
10 bis 20 μl | |
2 Jahre | |
7,5 x 8,25 x 5 in. | |
7,5 in. | |
21 in. | |
10.5 cm | |
3 mm, 5.65 mm | |
14 cm | |
0.75 kg |
CE | |
Smartphone | |
Stellen Sie Gele mit dem mitgelieferten Gießset her | |
Digitaler LED-Zeitgeber | |
0,5 bis 6 % | |
Verwendet minimale Verbrauchsmaterialien, kein Abfall, der mit vorgegossenen Gelen verbunden ist | |
Gegossenes Polycarbonat | |
1 | |
Je 1 | |
Nukleinsäure | |
1 mm, 2 mm | |
230 mL | |
10 bis 20 μl | |
7,5 x 8,25 in. | |
7.5 in. | |
8,25 in. | |
10 cm | |
3 mm, 5.65 mm | |
5 in. | |
1.65 lb. |