Learn More
Fisherbrand™ Real Time Electrophoresis System, with Power Supply
Run DNA gels, view separations as they occur, and capture gel images using a smart phone
Marke:  Fisherbrand™ 14-955-208
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17813388
  • 1681.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tool for small DNA gel runs
  • Power supply has selectable voltage of 100 V, 50 V, or 35 V and timer
  • Compatible with SYBR, Gel green, SmartGlow, and other green fluorescent DNA stains
  • Imaging enclosure and photo filter allows gel imaging with any smart phone camera
  • Includes:
    • Gel running tank
    • Direct connect power supply
    • Amber filter lid
    • Small blue LED transilluminator
    • Gel casting equipment (for casting your own gels)
      • Stand
      • Trays
      • Combs
Bestellinformation
Voltage: 220/240 V
Spezifikation
Spezifikation
0,5 x oder 1 x TAE oder TBE
Grau und transparent
Standard-Elektrophorese-Netzteil
DNA
10.5 x 10 cm, 10.5 x 6 cm
Agarose
Geltank, blaue LED-Beleuchtung, Filterabdeckung, Gelgießset, Smart phone Bildgebungsgehäuse, Transformator mit 230 bis 115 V
Gegossenes Polycarbonat
1
Je 1
10 bis 20 μl
12 oder 22
230 mL
10 bis 20 μl
2 Jahre
7,5 x 8,25 x 5 in.
7,5 in.
21 in.
10.5 cm
3 mm, 5.65 mm
14 cm
0.75 kg
CE
Smartphone
Stellen Sie Gele mit dem mitgelieferten Gießset her
Digitaler LED-Zeitgeber
0,5 bis 6 %
Verwendet minimale Verbrauchsmaterialien, kein Abfall, der mit vorgegossenen Gelen verbunden ist
Zur Verwendung mit SmartGlow oder SYBR Green Färbung
Elektrophorese
12 oder 22
Universal
Nukleinsäure
1 mm, 2 mm
230 mL
10 bis 20 μl
7,5 x 8,25 in.
7.5 in.
8,25 in.
10 cm
3 mm, 5.65 mm
5 in.
1.65 lb.
220/240 V