Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzien-Reservoirs
Diese Reagenzreservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ 95128093
135.41 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Reagenzien-Reservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.
Unsere Produktinnovationen beschränken sich nicht nur auf Pipetten und Pipettenspitzen. Auch unsere Reagenzreservoirs wurden entwickelt, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungen zu bieten. Unsere Reservoirs werden in vier Varianten angeboten: 25 ml, 25 ml mit Unterteilung, 100 ml sowie ein 75 ml-Einweg-Reservoir aus Polystyrol.
Eigenschaften:
- Ausbuchtung maximiert bei geringen Reagenzienmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann
- Die Ausgusshilfen an allen vier Ecken verringern das Verschütten beim Ausgießen von Reagenzien
- Graduierungen an der Innenwand ermöglichen eine schnelle Messung der verbleibenden Flüssigkeit
- Besonders breite Standfläche für eine höhere Stabilität des Reservoirs, um das Verschütten von Flüssigkeiten zu vermeiden
- 25 ml Reservoir mit Unterteilung ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien mit bis zu acht Kanälen auf einer Seite und bis zu vier Kanälen auf der anderen Seite; maximiert die Aufnahme bei Verwendung eines Kanals und einer geringen Reagenzienmenge
Spezifikation
Weiß | |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir |
25 mL | |
Unsteril | |
Großpackung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2420712 | Konformitätsbescheinigung | 12/12/2024 | 95128093 |
2417212 | Konformitätsbescheinigung | 17/10/2024 | 95128093 |
2414312 | Konformitätsbescheinigung | 17/10/2024 | 95128093 |
2409312 | Konformitätsbescheinigung | 16/10/2024 | 95128093 |
2330512 | Konformitätsbescheinigung | 31/01/2024 | 95128093 |
Aktionen
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.