Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Flüssigkeits-Reservoir Chiller
Eisfreie, ungiftige Möglichkeit die Bearbeitungszeit und somit die Integrität von temperaturempfindlichen Reagenzien zu verlängern.
Marke: Fisherbrand™ 120732F
114.95 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Reagenzien werden bei weniger als 5°C für ca. 3 Stunden gekühlt. Verlängert die Bearbeitungszeit und bewahrt die Integrität von temperaturempfindlichen Reagenzien. Passend für die 50 oder 100 mL Reservoirs von Heathrow Scientifc. Die Form sorgt für einen bestmöglichen Kontakt und eine möglichst lange, sowie gleichmäßige Kühlung. Die eisfreie Lösung eliminiert die Gefahr von Kontamination oder verunreinigten Eisbädern. Stapelbar und somit platzsparend bei der Lagerung im Gefrierschrank oder auf der Arbeitsfläche. Das symmeterische Design erlaubt ein Aufsetzen der Reservoirs in beide Richtungen. Assortierte Packungen können als Farbcodierung dienen. Ungiftige, sowie bakterienhemmende Wassermischung kühlt schnell ab und friert schnell ein. Hergestellt aus schallgeschweißtem Polypropylen, was für eine Auslaufsicherheit sorgt. Nicht autoklavierbar, nicht mit Flüssigstickstoff verwenden. Wiederverwendbar, 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Fisherbrand™ Flüssigkeits-Reservoir Chiller, 50/55mL, Violett & Blau | |
Polypropylene | |
Reagenz | |
Chiller | |
1 | |
2 Jahre | |
5,6 x 2,9 x 1,75 in. | |
14.4 cm | |
14.30 cm | |
4.5 cm | |
0,14 kg |
violett & Blau | |
Reagenz Reservoirs | |
50 und 50 ml | |
Reagenz Reservoirs | |
120732F | |
Rechteckig | |
5,6 x 2,9 in. | |
5,6 in. | |
5,70 in. | |
1,75 in. | |
0,31 lb. |