Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Enghals, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff Artikelnummer.: 15261809
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Standflasche Enghals, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Artikelnummer. 15261809 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 15261809
Marke: DWK Life Sciences 231655405
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Enghals-Reagenzflaschen aus Kalk-Soda-Glas.
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
  • Besteht nur aus Glaskomponenten
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung von hygroskopischen Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten
Enthält mit NS-Glasdeckelstopfen
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 110 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Standflasche Enghals, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff >