Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Avidin/Biotin Blocking Solution (1x)
Blockiert endogenes Biotin, Biotin-Rezeptoren und Avidin-Bindungsstellen, die in vielen Gewebetypen vorhanden sind, und reduziert das Hintergrundsignal bei Verfahren der Immunhistochemie (IHC), Immunozytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF) und In-situ-Hybridisierung (ISH)
Marke: Invitrogen™ R37627
173.85 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ReadyProbes Avidin/Biotin-Blockierungslösung blockiert endogenes Biotin, Biotin-Rezeptoren und Avidin-Bindungsstellen, die in vielen Gewebetypen vorhanden sind, wodurch das Hintergrundsignal bei Immunhistochemie-(IHC-), Immunzytochemie-(ICC-), Immunfluoreszenz-(IF-) und In-situ-Hybridisierungs-(ISH-)Verfahren reduziert wird.
- Diese Zwei-Komponenten-Lösung (eine Avidin-Blockierungslösung und eine Biotin-Blockierungslösung) wird in einem gebrauchsfertigen Format bereitgestellt – Fügen Sie einfach einige Tropfen der Avidin-Komponente hinzu und inkubieren Sie sie 15 Minuten lang. Führen Sie dann einen Waschschritt durch und wiederholen Sie den Vorgang mit der Biotin-Komponente.
- ReadyProbes Avidin/Biotin-Blockierungslösung wird nach der Blockierung der Zellen/des Gewebes mit einer unspezifischen Standardlösung (z. B. verdünntes Serum) jedoch vor dem primären Antikörperschritt verwendet.
Spezifikation
Avidin/Biotin-Blockierlösung | |
ReadyProbes™ | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
1 Kit | |
Ein Kit mit je 18 ml gebrauchsfertigen (1x-)Lösungen aus Avidin (Komponente A) und Biotin (Komponente B) in zwei transparenten LDPE-Tropfflaschen. Bei 2 bis 8 °C lagern. Bei Lagerung nach Anweisung kann das Produkt ab Erhalt 6 Monate lang verwendet werden. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31