Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ 2,5 % normales Huhnserum (1x)
Gebrauchsfertiger, nicht-spezifischer Blocker für die Verwendung in Experimenten mit Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) und Immunfluoreszenz (IF)
Marke:  Invitrogen™ R37626
Artikelnummer. 17122514
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • ReadyProbes 2,5 % Normales Hühnerserum ist ein gebrauchsfertiger, nicht spezifischer Blocker für die Verwendung in Immunhistochemie (IHC)-, Immunzytochemie (ICC)- und Immunfluoreszenz (IF)-Experimenten, in der Regel bei Verwendung eines sekundären Hühnerantikörpers.
  • Die Inkubation von Zellen/Gewebe mit verdünntem Serum derselben Spezies wie der Host des sekundären Antikörpers reduziert typischerweise die unspezifische Bindung.
  • Decken Sie einfach den Gewebeschnitt oder die Zellen mit einigen Tropfen ReadyProbes 2,5 % Normales Hühnerserum ab und inkubieren Sie 30 bis 60 Minuten bei Raumtemperatur.
  • Ready Probes 2,5 % Normales Huhnserum kann auch zur Verdünnung primärer und sekundärer Antikörper verwendet werden.
  • Ready Probes 2,5 % Normales Huhnserum wird als gebrauchsfertiges Reagenz ohne weitere Verdünnung oder Vorbereitung geliefert. Das Serum wird von gesunden erwachsenen Tieren gesammelt und dann wärmebehandelt, zentrifugiert und gefiltert.
  • Anschließend wird mit einem geeigneten Immunassay auf Kreuzreaktivität geprüft. Das Serum wird in Puffer auf 2,5 % (v/v) verdünnt, wobei 0,08 % Natriumazid als Konservierungsmittel hinzugefügt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wird als 50 ml-Lösung bei gebrauchsfertiger Konzentration (1x) in einer durchsichtigen Tropfflasche aus Kunststoff geliefert.
Bei 2 – 8° C lagern.
Bei vorschriftsmäßiger Lagerung kann das Produkt bis zu 6 Monate nach Erhalt verwendet werden.
Hühnerserum
ReadyProbes™
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Flüssig
50 mL
Blockierungsreagenz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ReadyProbes™ 2,5 % normales Huhnserum (1x) > 50 ml