Learn More
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains
The ReadyCount stains are benchtop-stable fluorescent reagents for the Countess II FL and 3 FL automated cell counters. They are ready-to-use to enable fast and easy automated counting of nucleated cells or isolated nuclei.
133.00 CHF - 134.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie ReadyCount™
Kompatibilität Countess II FL >1.0.249; Countess 3 FL ≥1.0.296.782
Zur Verwendung mit (Geräte) Countess II FL und Countess 3 FL
Menge 100 Assays
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17198855
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
A49903
Totzellen-Farbstoff Rot
133.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17108865
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
A49904
Nukleares Färbemittel Blau
134.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17118865
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
A49905
Viabilitätsfarbstoff Green/Red
133.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ReadyCount™
Countess II FL und Countess 3 FL
Umgebungstemperatur
Countess II FL >1.0.249; Countess 3 FL ≥1.0.296.782
100 Assays
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains