Learn More
Cytiva Ready-to-Go™ You-Prime Erststrangperlen
Für die Synthese von Erststrang-cDNA-Vorlagen aus Gesamt-RNA oder polyadenylierter RNA mit einem Primer Ihrer Wahl. Cytiva Life Sciences™ Ready-to-Go™ You-Prime Erststrangperlen sind ideal für RT-PCR-Anwendungen.
Marke: Cytiva 27-9264-01
Includes: 50 einsatzbereite Erststrang-Reaktionsmischungen in Einzeldosis-Beads, vorverpackt in weißen, dünnwandigen 0.5 ml-Röhrchen, kompatibel mit den meisten Thermocyclern. Jedes Röhrchen enthält zwei pufferhaltige Beads, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Maus Reverse Transkriptase, RNase-Inhibitor und RNase/DNase-freies BSA. Enthält darüber hinaus fünf Kontrollbead-Gemische in roten Röhrchen, die Globin-mRNA, Puffer und zwei globinspezifische PCR-Primer zur Bewertung des Leistungsverhaltens der Reaktionsgemisch-Beads und der PCR-Amplifikation enthalten.
Beschreibung
- Vordosierte, bei Raumtemperatur stabile Einzeldosen-Reaktionsperlen minimieren Pipettierfehler, verhindern Kreuzkontaminationen und sorgen für optimale Ergebnisse
- Jede Erststrang-Reaktion erfordert nur die Zugabe von RNA in DEPC-behandeltem Wasser und einen vom Anwender ausgewählten Erststrang-Primer
- Die Erststrang-Reaktion kann mit Oligo(dT)-Primern, zufällig zusammengesetzten Primern wie pd(N)6 oder spezifischen Primern, die einer bestimmten mRNA-Sequenz gegenüber komplementär sind, durchgeführt werden
- Die Reaktionsbedingungen wurden optimiert, damit auch RNA, die 7 kb oder länger ist, vollständig transkribiert wird
- Nach der Rekonstitution beträgt das endgültige Reaktionsvolumen 33 μl
- Ideal für Forschungsanwendungen, die zur Erkennung und Quantifizierung von eukaryotischer RNA aus einer großen Bandbreite von Proben PCR verwenden
Spezifikation
Das Kit enthält 50 vorformulierte Reaktionskügelchen zur Einmalanwendung, die in dünnwandigen 0,5 ml-Röhrchen verpackt sind, die mit den meisten Thermocyclern kompatibel sind.Zur Synthese von First-strand-cDNA-Templates aus Gesamt-RNA oder polyadenylierter RNA mit einem Primer Ihrer Wahl. | |
50 einsatzbereite Erststrang-Reaktions-Mixe in Einzeldosiskugeln, vorverpackt in weißen, dünnwandigen 0.5-ml-Röhrchen, kompatibel mit den meisten Thermocyclern, jedes Röhrchen enthält zwei Kugeln mit Puffer, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, murine reverse Transkriptase, RNase Inhibitor und RNase-/Dnase-freies BSA. | |
Ready-to-Go You-Prime Erststrang-Beads |
Erststrang | |
50 | |
50 Reactions |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Ready-to-Go™ You-Prime Erststrangperlen > 50 Reaktionen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur