Learn More
Elma™ Reaction Tube Holders
Ensure that reaction tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket.
76.50 CHF - 95.60 CHF
Spezifikation
Typ Reaction Tube Holder
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
17873094
Unterlagen ansehen
Elma™
1112158
100/120
76.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17871357
Unterlagen ansehen
Elma™
1112152
150/300
95.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimum positioning of the items inside the bath is also a prerequisite for achieving the best possible cleaning results
  • Allows items to be individually positioned
  • Lets you clearly structure your cleaning process
  • Prevents scratches on the tank floor
  • Holders are available for various applications
  • Special solutions are available (e.g. for conical flasks)
Spezifikation
Spezifikation
Reaction Tube Holder
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Elma™ Reaction Tube Holders