Learn More
Thermo Scientific™ Reaktionspuffer für phi29 DNA-Polymerase (10X)
Der Thermo Scientific 10x Puffer für phi29 DNA-Polymerase ist der optimale Puffer, der für die Verwendung mit stark prozessiver phi29 DNA-Polymerase empfohlen wird.
Marke: Thermo Scientific™ B62
28.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
phi29 DNA-Polymerase ist eine äußerst prozessive Polymerase (bis zu mehr als 70 kb) mit starker Strangverdrängungsaktivität, die eine hocheffiziente isothermische DNA-Amplifikation ermöglicht. phi29 DNA-Polymerase besitzt außerdem eine 3'→5' Exonuklease- (Proofreading-) Aktivität, die vorzugsweise auf einzelsträngiger DNA oder RNA wirkt. Daher sind 3'-modifizierte Primer sehr gut geeignet.
Besondere Eigenschaften
- Höchste Prozessivität und Strang-Verdrängungsaktivität unter bekannten DNA-Polymerasen -über 70 kb lange DNA-Abschnitte können synthetisiert werden (siehe Referenz 1)
- Hochgenaue DNA-Synthese(siehe Referenz 5)
- Extrem hohe Ausbeute an amplifizierter DNA, selbst aus winzigen Mengen der Matrize
- Amplifikationsprodukte können direkt in nachgeschalteten Anwendungen (PCR, Restriktionsverdau, SNP-Genotypisierung usw.) verwendet werden.
Spezifikation
Reaktionspuffer | |
5 x 1 mL | |
• 10X Reaction buffer for Phi29 DNA Polymerase (5 x 1.0 mL) |
|
10X |
Isothermal Amplification | |
Herkömmliches Klonen | |
Dry Ice |