Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen aus Glas
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen im Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-13225
360.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11547360
  • 362.08 CHF / 12 Stück
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen im Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul. Ein interner Konus macht die Handhabung kleiner Proben in diesen Fläschchen einfach und praktisch. Die extra dicke Glaswand vergrößert optisch die Probenansicht, wodurch sich diese Fläschchen ideal zur Beobachtung chemischer Reaktionen eignen. Reacti-Vial Fläschchen sind in verschiedenen Größen aus klarem und braunem Glas erhältlich und werden mit Thermo Scientific™ oben offenen Schraubverschlüssen und PTFE-/Silikonscheiben geliefert.
Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen eignen sich ideal für:?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Rückstandsisolation
  • ?non-ascii?
  • Derivatherstellung
  • ?non-ascii?
  • Maximale Probenrückgewinnung
  • ?non-ascii?
  • Schutz vor Feuchtigkeit
  • ?non-ascii?
  • Probenlagerung
  • ?non-ascii?
  • Fällungen
  • ?non-ascii?
  • Zentrifugierung
  • ?non-ascii?
  • Lösungsmittelverdunstung
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
10 ml
Intern
10 ml
12/Packung
Fläschchen
Glas
PTFE/Rubber
Reacti-Vial
Schraubverschluss (oben offen)
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen aus Glas > Transparent; 10,0 ml; 12/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.