Learn More
Macherey-Nagel™ DNASE I BUFFERSET (50preps) and rDNase Reaction Buffer, Sufficient for 50 RNA
Geeignet für die zeitsparende DNA-Entfernung an der Säule sowie für die effiziente DNA-Entfernung im Eluat. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ rDNase Set ist ein hochspezifischer rekombinanter DNase- und Reaktionspuffer für die effiziente Entfernung kontaminierender DNA. Ausreichend für 50 Mini-Präparate der Gesamt-RNA.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740963
69.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10845761
  • 94.40 CHF / 50 Sets
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das rDNase Set ist für die Entfernung von DNA in der Säule mittels beliebiger NucleoSpin RNA-Kits konzipiert. (Die Anzahl der Preps hängt vom jeweiligen Kit ab.) Das rDNase Set eignet sich auch für die Aufspaltung kontaminierender DNA innerhalb vorgereinigter RNA-Präparate in einer Lösung (z. B. Phenol-basierte RNA-Präparate).
  • DNA-Aufspaltung in der Säule — Zeit sparende DNA-Entfernung während der RNA-Vorbereitung
  • DNA-Aufspaltung in der Lösung — Effizienteste DNA-Entfernung für empfindliche Anwendungsfälle
  • Gefriergetrocknete RDNase aus Rinderpankreas
  • InPichia pastoris rekombinant ohne Verwendung tierischer Zellen produziert
  • Keine RNase-Aktivität nachweisbar
  • Die RNA-Integrität (RIN) wird durch die rDNase-Behandlung nicht beeinflusst.
  • Gesonderter Reaktionspuffer, für beste rDNase-Leistung optimiert
Spezifikation
Spezifikation
Lyophilisiertes Enzym: Durch Zugabe von 550 μl RNase-freiem Wasser in die mitgelieferte Durchstechflasche rekonstituieren
NucleoSpin™ RNA-Kits
Gefriergetrocknete rDNase bei Ankunft bei +4 °C einlagern. Bei 4 °C bis zu 1 Jahr lagern.
Rekonstituierte rDNase bei −20 °C bis zu 6 Monate lang lagern.
1 Set
RNA-Aufreinigung— Entfernung kontaminierender DNA
Fläschchen mit Deckel
Rinderpankreas, rekombinant in Pichia pastoris ohne Verwendung von tierischen Zellen oder anderem Material von Tieren hergestellt
rDNase Set
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ DNASE I BUFFERSET (50preps) and rDNase Reaction Buffer, Sufficient for 50 RNA > Format: gefriergetrocknete rDNase und Puffer