Learn More
IKA™ Digitaler magnetischer RCT-Heizplattenrührer
GREENER_CHOICE
Der digitale RCT-Rührer hat über ein rundes Oberteil aus Aluminiumlegierung, bewältigt ein Rührvolumen von bis zu 20 l (H2O) und läuft mit Drehzahlen von 50 bis 1500 U/min.
1500.00 CHF
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16278651
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IKA™
0025005223
CH
1500.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Starker Motor für einen hohen Drehzahlbereich
  • Zusätzlicher Temperaturregelmodus für schnelleres Heizen
  • Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige
  • Eingestellte Sicherheitstemperaturgrenzen werden digital angezeigt.
  • Hot Top-Anzeige
  • Digitale Fehleranzeige
  • Die eingehauste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.