Learn More
IKA™ Digitaler magnetischer RCT-Heizplattenrührer
Der digitale RCT-Rührer hat über ein rundes Oberteil aus Aluminiumlegierung, bewältigt ein Rührvolumen von bis zu 20 l (H2O) und läuft mit Drehzahlen von 50 bis 1500 U/min.
Marke: IKA™ 0025005223
843.93 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Starker Motor für einen hohen Drehzahlbereich
- Zusätzlicher Temperaturregelmodus für schnelleres Heizen
- Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige
- Eingestellte Sicherheitstemperaturgrenzen werden digital angezeigt.
- Hot Top-Anzeige
- Digitale Fehleranzeige
- Die eingehauste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Spezifikation
CH |