Learn More
Thermo Scientific Chemicals RBC-Lysepuffer, für Menschen
Zur Lyse humaner roter Blutkörperchen
68.20 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Format | Flüssig |
---|---|
Produkttyp | Reagenz für die Zelllyse |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lyse von menschlichen roten Blutkörperchen. |
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15465269
|
Thermo Scientific Chemicals
J62990.AK |
250 ml |
68.20 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15475269
|
Thermo Scientific Chemicals
J62990.AP |
500 ml |
108.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
For lysis of human red blood cells and can be used to lyse reticulocytes, erythrocytes, and mature RBCs.
RBC Lysis Buffer for human is used in the isolation of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Flüssig | |
Reagenz für die Zelllyse | |
Zur Lyse von menschlichen roten Blutkörperchen. | |
2 bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Kühl lagern