Learn More
Thermo Scientific Chemicals RBC-Lysepuffer, für Menschen
Zur Lyse humaner roter Blutkörperchen
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J62990.AK
59.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15465269
  • 68.20 CHF / 250 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
For lysis of human red blood cells and can be used to lyse reticulocytes, erythrocytes, and mature RBCs.
RBC Lysis Buffer for human is used in the isolation of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Reagenz für die Zelllyse
2 bis 8 °C
Flüssig
Zur Lyse von menschlichen roten Blutkörperchen.