Learn More
Reagecon™ Trübungsverhältnisstandard
Marke:  Reagecon™ CRSR-50-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11536583
  • 128.00 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Trübungsverhältnisstandard
± 1 %
NIST- und US EPA-Zulassung
Quotientengeräte
50 NTU
100 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCRSR5024G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberCRSR-50-100
ChargennummerCRSR5023B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberCRSR-50-100
Name des Produkts
Reagecon™ Trübungsverhältnisstandard > Trübung: 50 NTU; Volumen: 100 ml