Learn More
Invitrogen™ Rat VEGFR1 ELISA Kit
ELISA
906.00 CHF - 3140.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AI323757; Embryonic-Rezeptorkinase 2; EMRK2; FLT; FLT1; FLT-1; FMS-bezogene Tyrosinkinase 1; FMS-ähnliche Tyrosinkinase 1; FMS-bezogene Tyrosinkinase 1; fms-bezogene Tyrosinkinase 1 (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor/vaskulärer Permeabilitätsfaktor-Rezeptor); FRT; i21; sFlt1; lösliche VEGFR 1; SVEGFR 1; Tyrosin-Protein-Kinase FRT; Tyrosin-Protein-Kinase-Rezeptor FLT; Vaskulärer Endothelial-Wachstumsfaktor-Rezeptor 1; vaskulärer Endothelial-Wachstumsfaktor-Rezeptor-1; vaskulärer Permeabilitätfaktor-Rezeptor; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,41 bis 100 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,41 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17145899
|
Invitrogen™
ERA59RBX5 |
5 x 96 Tests |
3140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17135073
|
Invitrogen™
ERA59RB |
96 Tests |
906.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Rat VEGFR1 quantitates rat VEGFR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat VEGFR1.
FLT1 (VEGFR1) is a receptor tyrosine kinase which plays a critical role in angiogenesis. Active angiogenesis has been found to play important role in many pathological and physiological processes, such as tumor progression, diabetic retinopathy, rheumatoid arthritis and wound healing. May play an essential role as a negative regulator of embryonic angiogenesis by inhibiting excessive proliferation of endothelial cells. Can promote endothelial cell proliferation, survival and angiogenesis in adulthood. Its function in promoting cell proliferation seems to be cell-type specific. Promotes PGF-mediated proliferation of endothelial cells, proliferation of some types of cancer cells, but does not promote proliferation of normal fibroblasts (in vitro). Has very high affinity for VEGFA and relatively low protein kinase activity; may function as a negative regulator of VEGFA signaling by limiting the amount of free VEGFA and preventing its binding to KDR.Spezifikation
AI323757; Embryonic-Rezeptorkinase 2; EMRK2; FLT; FLT1; FLT-1; FMS-bezogene Tyrosinkinase 1; FMS-ähnliche Tyrosinkinase 1; FMS-bezogene Tyrosinkinase 1; fms-bezogene Tyrosinkinase 1 (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor/vaskulärer Permeabilitätsfaktor-Rezeptor); FRT; i21; sFlt1; lösliche VEGFR 1; SVEGFR 1; Tyrosin-Protein-Kinase FRT; Tyrosin-Protein-Kinase-Rezeptor FLT; Vaskulärer Endothelial-Wachstumsfaktor-Rezeptor 1; vaskulärer Endothelial-Wachstumsfaktor-Rezeptor-1; vaskulärer Permeabilitätfaktor-Rezeptor; VEGF R1; VEGFR1; VEGFR-1 | |
0,41 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
FLT1. | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
VEGF-Rezeptor 1 | |
4 h 45 min |
0,41 bis 100 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P53767. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |