Learn More
Novus Biologicals™ Rat Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-78074
Artikelnummer. 18632841
  • 453.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
5 Slides
Rat
Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.