Learn More
Novus Biologicals™ Rat Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-78100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
5 Slides | |
Rat | |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, In-situ Hybridization |