Learn More
Gibco™ Rat Glial Precursor Cells
Gliavorläuferzellen von Ratten
Marke: Gibco™ N7746100
930.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gebrauchsfertiges System: Nach der Proliferation in StemPro™ NSC-SFM behalten > 80 % der Zellen ihren undifferenzierten Phänotyp, eine gute Zellviabilität nach dem Auftauen (≥ 50 %) und unterstützen die Differenzierung in Oligodendrozyten und Astrozyten. Gibco™ Gliavorläuferzellen von Ratten (GPC) bieten Forschern schnellen Zugang zu hochwertigen Zellen und eliminieren den Zeit- und Arbeitsaufwand, diese hochempfindlichen Zellen hausintern zu isolieren. Gliavorläuferzellen werden aus dem Cortex neugeborener Sprague-Dawley-Ratten isoliert. Die Zellen werden unter sterilen Bedingungen isoliert, in komplettem StemPro™ NSC SFM expandiert und bei Passage 2 (P2) kryokonserviert. Jedes Fläschchen enthält 1 × 106 Zellen/ml lebensfähige Zellen (nach dem Auftauen), die einmal erweitert werden können, um eine > 2-fache Erweiterung der Zellen zu erzielen. Nach der Proliferation in StemPro™ NSC SFM behalten > 80 % der Zellen ihren undifferenzierten Phänotyp und können in Oligodendrozyten und Astrozyten differenziert werden. Gliavorläuferzellen sind die eingeschränkten Nachkömmlinge, und die meisten ihrer Nachkommen sind Oligodendrozyten und Astrozyten. Oligodendrozyten produzieren Myelin zum Schutz von Neuronen und zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Signalweiterleitung. Demyelinisierung ist an kritischen Krankheiten wie Multipler Sklerose, Addison-Schilder-Krankheit (ALD) usw. beteiligt
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Glia-Vorläuferzellen | |
Cortex | |
1 x 106 cells |
Neugeborene (höchstens 14 Tage) | |
Ratte | |
1 x 106 | |
Zellreinheit, Differenzierungspotenzial, Sterilität, Viabilität, Mykoplasma |
User Guide; Rat glial precursor cells (GPCs)
Version: 2.0
DateigrößeVersion: 3.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Rat Glial Precursor Cells > 1 ml