Learn More
Invitrogen™ Ratte Östrogen-Rezeptor beta (aa 467 bis 485), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ratten-Östrogenrezeptoren beta (Reste 467 bis 485) synthetisches Peptid, PEP-007, von Invitrogen.
Pep-007 ist ein synthetisches Peptid, dessen Sequenz vom C-terminalen Ende des Ratte-Östrogenrezeptors beta (ER beta) stammt. Die19 Aminosäuresequenz reicht von Aminosäuren467 bis 485 hin zu ER beta. Die Sequenz von PEP-007 lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C-S-S-T-E-D-S-K-N-K-E-S-S-Q-N-L-Q-S-Q Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, sowie für Maus- und Ratte-ER Beta, Katalog# PA1-310B. Die Verwendung einer Lösung mit gleichen Gewichten pro Volumeneinheit des Peptids und des entsprechenden Antikörpers führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, die den Antikörper wettbewerbsfähig binden kann.Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
Spezifikation
25149 | |
gereinigt | |
Ratten-Östrogenrezeptor Beta (aa 467 bis 485) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Ratte | |
Q62986 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Esr2 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
C - S - S - T - E - D - S - K - N - K - E - S - S - Q - N - L - Q - S - Q |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Ratte Östrogen-Rezeptor beta (aa 467 bis 485), Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur